Learn More
Acide DL-tropique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
It is a laboratory reagent used in the chemical synthesis of atropine and hyoscyamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif de laboratoire utilisé dans la synthèse chimique de l’atropine et de l’hyoscyamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 g/l) à 20°C, l’éthanol, l’éther, l’alcool et le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Il s’agit d’un réactif de laboratoire utilisé dans la synthèse chimique de l’atropine et de l’hyoscyamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 g/l) à 20°C, l’éthanol, l’éther, l’alcool et le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Tropic acid |
Point de fusion | 117°C to 119°C |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 2209199 |
Merck Index | 14,9779 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml). |
Poids de la formule | 166.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DL-Tropic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..