Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptophane, 98 %
Code produit. 10100552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10100552
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-12-6
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064339
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
CID PubChem 1148
ChEBI CHEBI:27897
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tryptophan
Note relative au nom 99%
Couleur Beige à blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum)
Autres acides aminés (TLC) Not detected
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 22, 550
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline