Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dl-tyrosine, 98 %
Code produit 11494764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494764 10 g 10g
11404774 50 g 50g
11414774 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494764 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13740.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 556-03-6 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
The tyrosine of this diet was labeled by adding to it an amount of synthetic, isotopic dl-tyrosine cor- responding to twice that already present in the food. Incorporation of total C14 into muscle protein was reduced in 186-day infected mice fed dl-tyrosine-2-C-14 as compared to muscle proteins obtained from noninfected animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tyrosine de ce régime a été marquée en lui ajoutant une quantité de DL-tyrosine isotopique synthétique correspondant au double de celle déjà présente dans l’alimentation. L’incorporation de C14 total dans les protéines musculaires a été réduite chez des souris infectées ayant reçu sur 186 jours de la DL-tyrosine-2-C-14 comparativement aux protéines musculaires obtenues chez des animaux non infectés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-03-6
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063074
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
CID PubChem 1153
ChEBI CHEBI:18186
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tyrosine
Point de fusion ∼325°C (decomposition)
Beilstein 515881
Merck Index 14,9839
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 10 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Tyrosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Tyrosine