Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tyrosine, 99 %
Code produit 10675792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675792 25 g Flacon en verre 25g
10245640 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675792 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 163570250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-03-6
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063074
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
CID PubChem 1153
ChEBI CHEBI:18186
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tyrosine
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 621
Merck Index 14, 9839
Quantité 25 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Tyrosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.