Learn More
DL-Tyrosine, TRC
Code produit 30135491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135491 100 mg 100mg
30132440 50 mg 50mg
30011002 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD525378100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-03-6
Formule moléculaire C9 H11 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Synonyme Tyrosine, DL-Tyrosine, Tyrosine, DL- (8CI), (±)-Tyrosine, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, D,L-Tyrosine, DL-4-Hydroxyphenylalanine, DL-p-Tyrosine, NSC 205006, α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)acide propanoïque
SMILES NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tyrosine
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 181.0739