Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valine, pureté supérieure à 99 %, pour la biochimie
Code produit 10183850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10183850 250 g Flacon en plastique 250g
10428150 50 g Flacon en plastique 50g
10006333 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10183850 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172102500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 516-06-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-06-3
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00004267
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
CID PubChem 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nom IUPAC acide 2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Valine
Point de fusion 283.5°C to 285.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 400ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Merck Index 14, 9909
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.2% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Densité 1.3100g/mL
Quantité 250 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Gravité spécifique 1.31
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement