Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344825
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344825 25 g -
11334825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17906.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23358-42-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23358-42-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00067542
Clé InChI PQGVTLQEKCJXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-dl-val-oet.hcl, ethyl dl-valinate hydrochloride, valine ethyl ester, hydrochloride, ethyl dl-valinate hcl, acmc-20al3t, acmc-209ta5, +/--valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-azanyl-3-methyl-butanoate hydrochloride
CID PubChem 13000942
Nom IUPAC ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion ∼94°C
Beilstein 3912411
Quantité 25 g
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 99%