Learn More
DL-Valine, Thermo Scientific™
Code produit 15224924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15224924 250 g Bouteille en plastique -
15204924 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15224924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452832500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 516-06-3
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00004267
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
CID PubChem 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Valine
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 250 g
Poids de la formule 117.15
Qualité Extra pur
RUO– À des fins de recherche uniquement