Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450987
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
16450987 50 mg
16444698 10 mg
16333237 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16450987 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11275850mg
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H79NO2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Poids moléculaire (g/mol) 642.09
Poids de la formule 642.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.