Description
- Convient à toutes les tâches de mélange de viscosité moyenne
- L’écran lumineux fournit des détails faciles à lire sur quatre paramètres importants : la vitesse réglée, la vitesse réelle, le couple et le temps
- Sécurité assurée par une protection contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes
- La structure spéciale en technopolymère et l’indice de protection IP40 garantissent la résistance aux produits chimiques et une manipulation aisée
- Parmi les agitateurs verticaux les plus légers du marché
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Affichage | LCD |
| Tension | 110/230 V |
| Couple | 40 Ncm |