Learn More
MedChemExpress DMA trihydrochloride
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 15.9 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Poids moléculaire | 577.93 g/mol |
| CAS | 2095832-33-8 |