Learn More
Corning™ DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
BIOPHARMA
Code produit 15333601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15333601 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333601 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10027CV
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) est une modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • Niveau faible d’endotoxine - <0,25 EU/ml
  • Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des mycoplasmes
  • Formulé avec de l’eau pour injection de qualité de culture cellulaire
  • Fabriqué dans un environnement BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu DMEM
Quantité 500 mL
Niveau d’endotoxines <0,25 UE/ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C