Learn More
Sartorius DMEM F-12 (1:1) avec HEPES
Code produit 31908504 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908504 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908504 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 011701A
 Article restreint
En stock
Milieu basal largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différents.
  • Les cellules cultivées avec succès dans DMEM/F-12 incluent MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes.
  • Ce DMEM ⁄ F-12 est modifié comme suit :
    • Avec du bicarbonate de sodium
    • Avec le pyruvate de sodium
    • Avec HEPES
    • Sans L-glutamine
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire DMEM/F-12
Quantité 500 mL