Description
Milieu Eagle modifié de Dulbecco : le mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM / F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications du milieu DMEM / F-12 Gibco™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux. Le Gibco™ DMEM / F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM / F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11320-033). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM / F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11320-033). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu Eagle modifié de Dulbecco |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Pour la culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7 à 7,4 |
| État réglementaire | CE-IVD |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,6-Dichlorobenzoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichlorobenzoicacid