Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, supplément GlutaMAX™
Code produit 11524436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524436 10 x 500 ml 5000mL
11514436 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11524436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31331093
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DMEM/F-12, supplément GlutaMAX™
DMEM/F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco/mélange de nutriments F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM/F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de modifications de DMEM/F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation du DMEM/F-12
Le DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants. Associé à un supplément GlutaMAX™, le DMEM/F-12 vient limiter l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le DMEM/F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le DMEM/F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au DMEM/F-12 fabriqué sur notre site situé en Écosse (31331-028). Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM / F-12
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,8 à 7,2
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu DMEM : F-12, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec GlutaMAX™, rouge de phénol, pyruvate de sodium, pH de 6,8 à 7,2, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 290 à 330 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé