Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Code produit 11504436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504436 10 x 500 ml 5000mL
11594426 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11504436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31330095
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DMEM/F-12, HEPES
Milieu Eagle modifié de Dulbecco : le mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM / F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications du milieu DMEM / F-12 Gibco™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. Le DMEM Gibco™ / F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM / F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11330-032). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM / F-12
Avec additifs Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,9 à 7,3
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu DMEM / F-12, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec L-glutamine, HEPES, rouge de phénol, pyruvate de sodium, pH de 6,9 à 7,3, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 330 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utili