Description
Milieu Eagle modifié de Dulbecco : le mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM / F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications du milieu DMEM / F-12 Gibco™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. Le DMEM Gibco™ / F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit DMEM/F-12 identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12400-024). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit DMEM/F-12 identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12400-024). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu Eagle modifié de Dulbecco : Mélange d’éléments nutritifs F-12 |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans bicarbonate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 1 L |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 5,6 à 6,0 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu Eagle modifié de Dulbecco : Mélange de nutriments F-12 (DMEM / F-12), 1 L, poudre, pH de 5,6 à 6,0, avec L-glutamine, HEPES, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 36 mois, osmolalité de 260 à 300 mOsm/kg, pour culture de cel |