Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, pas de glutamine
Code produit 11540566 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540566 10 x 500 mL 5000mL
11530566 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540566 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21331046
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco : le mélange de nutriments F-12 (DMEM ⁄ F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères.
Milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco : le mélange de nutriments F-12 (DMEM ⁄ F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de Gibco™ Modifications du milieu DMEM/F-12 pour une gamme d'applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Ce DMEM ⁄ F-12 est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol
Sans : L-glutamine, HEPES
Gibco™ Le DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants.
Le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM/F-12 utilise un système tampon de bicarbonate de sodium et nécessite donc un environnement à 5-10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 10 x 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu DMEM/F-12, 500 ml, forme liquide, avec rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.