Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, sans rouge de phénol
Code produit 12088089 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
Conditionnement:
5000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12088089 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12088089 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21041033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    329.65€ / 5000mL
    Économisez 33.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DMEM/F-12, sans rouge de phénol
Le milieu DMEM/F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco/mélange de nutriments F-12) est un milieu de base largement utilisé pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu DMEM/F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu de culture DMEM/F-12 pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation du milieu DMEM/F-12
Le milieu DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme de composants F-12. Le milieu DMEM/F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons le DMEM/F-12 sur deux sites distincts, situés à Grand Island, à New York, et en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM
Avec additifs Glutamine, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu DMEM, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec L-glutamine, pyruvate de sodium, ph de 7, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, soluble dans l’eau, utilisé pour la culture de cellules de mammifères