Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, poudre
Code produit 11504466 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
50 L
Conditionnement:
10L
50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504466 50 L 50L
11594456 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11504466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 32500043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    131.00€ / 50L
    Économisez 45.00€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
DMEM/F-12, poudre
Milieu Eagle modifié de Dulbecco : le mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM / F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications du milieu DMEM / F-12 Gibco™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. Le DMEM Gibco™ / F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM / F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM / F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12500-096). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de culture DMEM / F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM / F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM / F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu DMEM / F-12
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 50 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,2 à 6,6
État réglementaire CE-IVD
Contenu et stockage 2 à 8°C, température ambiante
Description DMEM/F-12, 50 L, poudre, pH 6,2 à 6,6, osmolalité 250 à 290 mOsm/kg, durée de conservation 36 mois, expédition à température ambiante, conservation entre 2 et 8°C, certifié sans composant d’origine animale, pour culture de cellules de mammifères