Learn More
Sartorius DMEM Glucose élevé
Code produit 31908347 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sans additif:
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Sans pyruvate de sodium
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Sans additif Conditionnement
31908347 Sans pyruvate de sodium 500mL
31908450 Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908347 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010521A
 Article restreint
En stock
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses
  • Propose une variété de modifications DMEM pour diverses applications de culture cellulaire
Spécification
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire DMEM
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium, Glucose, Glutamine
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Quantité 500 mL
Culture Type Culture de cellules de mammifères