Learn More
Sartorius DMEM Glucose élevé sans L-Glutamine
Code produit 31908442 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Conditionnement:
1mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908442 2 x 500 mL 1mL
31908389 5 x 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908442 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010559A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses
  • Propose une variété de modifications DMEM pour diverses applications de culture cellulaire
Spécification
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire DMEM
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glucose, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine
Concentration en glucose 2X
Quantité 2 x 500 mL
Culture Type Culture de cellules de mammifères