Learn More
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate
Code produit 11564446 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564446 500 ml -
11574446 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11564446 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31885023
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate
Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de différentes cellules de mammifère. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une grande variété de modifications de DMEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient une concentration d’aminoacides et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Utilisation prévue du produit
Destiné au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ DMEM fabriqué dans notre installation de Grand Island (11885-084). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu Eagle modifié de Dulbecco
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM), 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec faible teneur en glucose, L-glutamine, pyruvate de sodium, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 300 à 340 mOsm/kg, pour culture