Learn More
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 11570406 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570406 500 mL 500mL
11580406 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11570406 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11880028
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine, sans rouge de phénol
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit DMEM identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11054-020). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement de CO à 5-102 % pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM
Avec additifs Faible teneur en glucose, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans glutamine, Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7 à 7,4
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu DMEM, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec faible teneur en glucose, pyruvate de sodium, pH de 7 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 300 à 340 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, soluble dans l’eau, utili