Learn More
Thermo Scientific™ DMEM pour SILAC
Product Code. 15645729 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Unit Size:
500mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15645729 500 ml 500mL
15786803 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15645729 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88364
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Analysez l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide de ces milieux ou additifs pour un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC).
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC is optimized for use with stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) to analyze protein expression by mass spectrometry (MS).
Le milieu Thermo Scientific DMEM pour SILAC est optimisé pour une utilisation avec un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) pour analyser l’expression des protéines par spectrométrie de masse (MS).
Le marquage isotopique des acides aminés dans les cultures cellulaires (méthode SILAC) est une méthode performante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds” marqués C- ou N dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Ce milieu SILAC est utilisé avec des acides aminés lourds et légers pour le marquage isotopique différentiel des cellules pour l’analyse de SILAC. Les milieux SILAC complétés par des acides aminés lourds sont capables d’incorporer près de 100 % des marquages dans les protéines des cellules vivantes.
Caractéristiques du support DMEM pour SILAC : 
  • Flexible — milieu liquide qui présente une insuffisance en L-lysine et L-arginine, qui permet une couverture protéomique plus complète par la biais d’un marquage des isotopes d’acides aminés doubles
  • Haute qualité — les milieux de culture à haute qualité sont stériles, exempts d’endotoxines et compatibles avec la culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Milieux de culture
Contenu et stockage 1 x 500 ml, conserver à 2–8°C
Marqueur ou colorant Isotope de masse de l’acide aminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Matériau de départ Échantillons de protéines
Type de produit final Milieu liquide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Culture cellulaire
Quantité 500 ml
Forme Liquide