Learn More
DMNB, TRC
Code produit 30380666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380666 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD6784131MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DMNB
CAS 20357-25-9
Formule moléculaire C9H9NO5
Quantité 1 mg
Synonyme 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 211.15
Poids de la formule 211.0481