Learn More
DMNB, TRC
Code produit 30368816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368816 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368816 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67841310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DMNB
CAS 20357-25-9
Formule moléculaire C9H9NO5
Quantité 10 mg
Synonyme 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 211.15
Poids de la formule 211.0481