Learn More
Invitrogen™ DMSO, anhydre
Code produit 13406448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 3 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13406448 10 x 3 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13406448 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D12345
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DMSO, anhydre
Le diméthylsulfoxyde, ou DMSO, est un solvant organique extrêmement polaire, miscible à l’eau. De nombreux composés qui ne sont pas directement solubles dans l’eau peuvent être dissous avec du DMSO pour créer une solution mère concentrée pouvant être diluée à la concentration finale souhaitée dans un tampon ou un milieu aqueux au moment de l’utilisation.
Molecular Probes™ Le DMSO convient à la préparation de solutions mères de nombreux réactifs fluorescents populaires, notamment :
  • Indicateurs fluorescents de calcium (p. ex. Fluo-3, AM, Fura-2, AM)
  • Sondes fluorescentes pour le marquage de la mitochondrie (p. ex. rhodamine 123, JC-1, MitoTracker™ vert ou rouge)
  • Sondes fluorescentes pour le suivi ou le traçage des cellules (p. ex. CFSE, calcéine, AM, CMFDA vert CellTracker™)
  • Sondes fluorescentes pour le marquage des membranes (p. ex. DiI ou DiO)
  • Indicateurs fluorescents des dérivés réactifs de l’oxygène (p. ex. DCFDA, CM-DCFDA, dihydroéthidium ou réactif Amplex Red™)
  • Réactifs fluorescents de marquage réactifs aux amines (p. ex. ester NHS Alexa Fluor™ 488 ou fluorescéine (FITC))
  • Réactifs fluorescents de marquage réactifs au thiol (p. ex. Alexa Fluor™ 488 ou maléimide de fluorescéine)
    Le DMSO de Molecular Probes™ est fourni dans des aliquotes simples d’utilisation et pratiques pour garantir une solution de DMSO fraîche de haute qualité chaque fois que vous préparez une solution mère de DMSO concentrée. Veuillez vous reporter aux manuels de produits en ligne pour accéder aux instructions correspondantes sur la concentration recommandée de la solution de réserve et de la solution de travail DMSO pour votre produit.
    Utilisez notre application Daily Calcs Science Calculator pour simplifier la création des solutions de réserve et les calculs de dilution.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    pH 6 à 8
    Point de fusion 18°C à 19°C
    Quantité 10 x 3 ml
    Limite d’explosion 61 à 64 % (supérieure), 2,4 à 2,8 % (inférieure)
    Point d’éclair 87 à 89°C
    Eau Miscible
    Point d’ébullition 188°C à 190°C
    Informations sur la solubilité Miscible in water