Learn More
DMU2139, MedChemExpress
Code produit 16499856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499856 50 mg
16456047 5 mg
16433328 10 mg
16404576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499856 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101285
MedChemExpress DMU2139 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 9 nM and 795 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
DMU2139 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 9 nM and 795 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau DMU2139
CAS 1821143-80-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15NO2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 77.5 mg/mL (267.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (17.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)/C=C/C3=CC=CN=C3.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 289.33
Poids de la formule 289.33
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death