Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant d’ADN AWAY™ pour les surfaces
Code produit 10223471 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10223471 Décontaminant d’ADN pour les surfaces 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7010
Quantité Prix
1 47.30€ / 250mL
12 42.60€ / 250mL
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les traces d’ADN et de DNase des accessoires en verre et en plastique sans affecter les autres échantillons d’ADN. Ce décontaminant pour les surfaces possède une capacité de dégradation de l’ADN plus rapide et efficace que l’autoclavage.
Éliminez les traces d’ADN et de DNase des accessoires en verre et en plastique sans affecter les autres échantillons d’ADN. Le décontaminant d’ADN Thermo Scientific™ AWAY™ pour les surfaces permet d’effectuer une dégradation d’ADN plus rapidement et efficacement qu’avec l’autoclavage.
  • Convient à la décontamination des boîtes de gel, des pipettes, des paillasses, des thermocycleurs et d’autres appareils.
  • À utiliser avant les applications PCR ou la manipulation d’échantillons d’ADN pour disposer d’un espace de travail exempt de toute autre trace d’ADN.
  • Appliquez simplement la formulation prête à l’emploi sur la surface à décontaminer, puis essuyez ou rincez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 11
Composition Hydroxyde de sodium avec de l’eau
Description Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Volume (impérial) 8.5 oz
Volume (métrique) 250 ml
Identifiant produit
  • DNA away
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide