Learn More
Labconco ADN CentriVap Modèle professionnel avec couvercle en verre, 230 V 50 Hz, tous les cordons d'alimentation 50 Hz
Code produit 30533412 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Aluminium revêtu d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Conditionnement
30533412 Aluminium revêtu d’époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533412 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8531190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12775.00€
    10408.37€ / 1 pièces
    Économisez 2366.63€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CentriVap™ Les concentrateurs sous vide Pro DNA sont conçus pour accélérer l'évaporation des solvants des échantillons d'ADN et autres échantillons de très petite taille.
  • Configuration tout-en-un conçue pour accélérer l'évaporation des solvants des échantillons d'ADN et autres échantillons de très petite taille. Prêt pour le traitement d'échantillons dès sa sortie de l'emballage. Rotor ADN en acier inoxydable inclus.
  • Protégez la pompe à vide et l'environnement. L'une est située entre la chambre et la pompe à vide. L’autre se trouve à la sortie d’évacuation de la pompe.
  • Résistant à la corrosion. Atteint un vide de 7 mbar et a une capacité de pompage de 38 L/min. La pompe intégrée se retire facilement pour l'entretien.
  • La pression, la température, la vitesse du rotor et la durée de fonctionnement peuvent être facilement réglées en appuyant sur quelques boutons et enregistrées dans le menu des méthodes. L'utilisateur peut également modifier tous les paramètres d'exécution pendant le déroulement du programme.
  • La grande chambre peut accueillir une variété de rotors, y compris une sélection qui peut être empilée en double pour une capacité accrue jusqu'à 312 tubes d'échantillons ou 6 plaques de microtitration par cycle.
  • Une suite complète de fonctionnalités intelligentes avancées vous offre un contrôle total sur vos échantillons. Personnalisez les paramètres d'exécution, enregistrez et téléchargez des exemples de données, configurez des alertes automatisées pour vos appareils via
  • Ethernet, et configurez les paramètres de l'appareil sur un écran tactile couleur intégré de 5 in.
  • Peut contenir jusqu'à 72 tubes à microcentrifuger de 1,5 mL et 84 tubes de 0,5 mL.
  • Menu de méthodes intégré pour le traitement des types d'échantillons de laboratoire courants.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Modèle ADN CentriVap
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 100 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Comprend Couvercle en verre
Réfrigéré Non
Tension 230 V
Type de produit Concentrateur sous vide