Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la méthyltransférase de l’ADN
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Description | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Inhibiteur spécifique à perméabilité cellulaire de méthyltransférases d’ADN |
| CAS | 48208-26-0 |
| Formule moléculaire | C19H14N2O4 |
| Poids de la formule | 334,32g/mol |
| Synonyme | RG108 ; N-Phthalyl-L-tryptophan |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Solide |