Learn More
MP Biomedicals™ DNA-OFF™
Code produit 11477130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11477130 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11477130 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11QD0500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
DNA-OFF™ est une solution de nettoyage non alcaline prête à l'emploi, très efficace contre la contamination par l'ADN. Il s'agit d'une solution non cancérigène, non corrosive et résistante à la chaleur, utilisée pour éliminer l'ADN des surfaces telles que les postes de travail PCR, les plans de travail, les appareils et les pipettes.
  • La présence d’ADN contaminant dans une zone de travail PCR peut entraîner des artefacts d’amplification de l’ADN.
  • Cette solution prête à l’emploi est très active contre la contamination par l’ADN et est destinée aux stations de travail PCR, y compris les plans de travail, les appareils et les pipettes.
  • Il est stable, résistant à la chaleur, non corrosif et exempt de composés cancérigènes.
Spécification
Type de produit Agent de déménagement
Volume (impérial) 16,9 oz.
Volume (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Solution de coléisation non alcaline hautement active pour la contamination de l’ADN, prête à l’emploi.
À utiliser avec (équipement) Destiné à être utilisé sur les stations de travail PCR, y compris les plans de travail, les appareils et les pipettes
Type d’emballage Flacon