Learn More
MP Biomedicals™ ADN polymérase Q-Bio Taq
Code produit 11477000 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température de fonctionnement : 98°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11477000 Température de fonctionnement : 98°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11477000 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPQBT025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’ADN polymérase MP Biomedicals™ Q-Bio Taq est une ADN polymérase thermostable conçue pour la PCR mutliplex et les RAPD.
  • L’ADN polymérase Q-Bio Taq est codée par une forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus avec une suppression N-terminale.
  • Manque d’activité exonucléase 5′-3′
  • L’ADN polymérase Q-Bio Taq manque d’activité exonucléase 5′, ce qui rend cette enzyme particulièrement adaptée à la PCR multiplex, en utilisant plusieurs paires d’amorces.
  • Très thermostable
  • L’ADN polymérase Q-Bio Taq est plus thermostable que l’ADN polymérase Taq complète, car l’exposition répétée à 98°C ne diminue pas l’activité enzymatique.
  • Impossible de dégrader l’extrémité 5′ des amorces
  • L’ADN polymérase Q-Bio Taq n’a pas la capacité de dégrader l’extrémité 5′ des amorces. C’est pourquoi cette enzyme est particulièrement adaptée aux PCR multiplex et aux RAPD.
Spécification
Description Très thermostable
À utiliser avec (application) PCR multiplex et RAPD
Température de réaction optimale 98°C