Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase I, grand fragment (Klenow)
Code produit 10023042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 unité(s)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10023042 2 x 500 unité(s) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10023042 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18012096
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
ADN polymérase I, grand fragment (Klenow)
Le fragment large (Klenow) de l'ADN polymérase I est une enzyme ADN polymérase qui ne possède pas l'activité exonucléase 5' à 3' de l'ADN polymérase I intacte, mais qui présente les activités ADN polymérase 5' à 3' et exonucléase 3' à 5'.
Applications :
Remplissage de 5´ surplombs (1). Synthèse de sondes par méthode de marquage d’amorces aléatoires (2). Séquençage de l’ADN double brin et simple brin (3). Mutagenèse dirigée.
Source:
Purifié à partir d' E. coli exprimant le fragment de Klenow sur un plasmide.
Tests de performance et de qualité :
Pureté SDS-PAGE ; tests d'endodésoxyribonucléase simple brin et double brin et d'auto-amorçage ; performance évaluée dans la réaction de remplissage.
Définition de l'unité :
Une unité incorpore 10 nmol de désoxyribonucléotides totaux dans un matériau précipitable par voie acide en 30 min à 37 °C °en utilisant une matrice
  • amorce.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage –20 °C
    Description ADN polymérase I grand fragment (Klenow)
    Quantité 2 x 500 unité(s)
    À utiliser avec (application) Génotypage, Clonage
    Comprend L’ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon 10X REact™ 2 [500 mM de Tris-HCl (pH de 8,0) 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl], flacon de tampon de dilution