Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Peignes pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Code produit 12494707 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique) des dents:
0,2 mm
0,4 mm
Volume (métrique) des puits:
2 μl
3,7 μl
5 μl
5,5 μl
9 μl
10 μl
15 μl
Type de produit:
Peigne à dents de requin
Peigne à dents de requin pour micropuits
Nombre de dents:
20
36
39
55
73
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) des dents Volume (métrique) des puits Type de produit Nombre de dents Conditionnement
12494707 0,2 mm 2 μl Peigne à dents de requin pour micropuits 73 1 pièce
11907505 0,2 mm 5 μl Peigne à dents de requin 39 1 pièce
12474707 0,4 mm 10 μl Peigne à dents de requin pour micropuits 36 -
11933075 0,4 mm 15 μl Peigne à dents de requin 20 1 pièce
12404717 0,4 mm 3,7 μl Peigne à dents de requin pour micropuits 73 1 pièce
12484707 0,4 mm 5,5 μl Peigne à dents de requin pour micropuits 55 1 pièce
11917505 0,4 mm 9 μl Peigne à dents de requin 39 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12494707 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S1SMT42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    54.20€ / 1 pièces
    Économisez 2.35€
    4% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Peignes pour systèmes de séquençage de l’ADN, pour modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Pour une utilisation avec le modèle arrêté FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système séquenceur renforcé en aluminum Owl s4s
Type de produit Peigne à dents de requin pour micropuits
Nombre de dents 73
Épaisseur (métrique) des dents 0,2 mm
Volume (métrique) des puits 2 μl