Learn More
Macherey-Nagel™ Ensemble d’ADN pour le RNA Soil Mini NucleoBond™
Code produit 16331606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
Conditionnement:
10 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16331606 50 50 réactions
16321606 10 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16331606 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740143.50
 Article restreint
En stock
Dispositif pour l'isolement parallèle d'ADN à partir d'échantillons de sol avec NucleoBond Mini-colonnes RNA Soil et NucleoSpin DNA incluses.
  • Ensemble d’élution d’ADN (kit RNA Soil Mini NucleoBond™ requis)
  • Préparation parallèle d’ARN et d’ADN à partir d’échantillons de sol
Spécification
Format Kit d’outils
Isolation Technology Membrane de silice
Type d’échantillon Sol
À utiliser avec (équipement) Kit de sol d’ARN NucleoBond™
À utiliser avec (application) Purification d’ARN
Nbre de réactions 50
Taille de l’échantillon 1-2 g
Heure du test 15 min / 12 préparations
Rendement 5-50 μg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.