Learn More
Beschreibung
DNAJC22 Polyclonal specifically detects DNAJC22 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DNAJC22 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 22, dnaJ homolog subfamily C member 22, FLJ13236, wurst homolog, wus |
| Gene Symbols | DNAJC22 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GETGFNSSCFQEWAKLYEFVHSFQDEKRQLAYQVLGLSEGATNEEIHRSYQELVKVWHPDHNLDQTEEAQRHFLEIQAAYEVLSQPRKP |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?