Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™
Code produit 15501693 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
21,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15501693 100 mm 3 mm 1 pièce
15511693 50 mm 3 mm 1 pièce
15521693 10 mm 3 mm 2 pièces
15531693 100 mm 2,1 mm 1 pièce
15541693 50 mm 2,1 mm 1 pièce
15551693 10 mm 2,1 mm 2 pièces
18088201 10 mm 21,2 mm 2 pièces
18008211 150 mm 21,2 mm 1 pièce
18078201 10 mm 21,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15501693 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088919
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une séparation LC et LC-MS haute résolution des oligonucléotides, y compris des fragments d’ADN/ARN double brin (db), à l’aide de ces colonnes en phase inverse DNAPac.
Obtenez des séparations supérieures des oligonucléotides en phase inverse en utilisant les colonnes HPLC RP Thermo Scientific™ DNAPac™. La chimie unique des colonnes est conçue pour l’analyse d’oligonucléotides et de fragments d’ADN/ARN double brin (db) à l’aide de la méthode LC-UV ou LC-MS. La chimie de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile. En outre, la large taille des pores de la résine offre une excellente séparation des grands acides nucléiques double brin, jusqu’à 10 000 paires de base.
Colonnes LC en phase inverse haute performance
La colonne RP DNAPac utilise une résine polymère avec larges pores sphériques de 4 μm. La phase est très stable dans des conditions extrêmes de pH (0 à 14) et de température (5 à 110°C). Elle fonctionne avec des phases mobiles compatibles avec la spectrométrie de masse directe. La colonne peut être utilisée sur des instruments HPLC et UHPLC, offrant une haute résolution à haut débit pour les oligonucléotides et résout les segments d’ADNdb de petite et très grande taille. La colonne en phase inverse (RP) DNAPac est spécialement conçue pour la séparation d’oligonucléotides et de fragments d’ADN / ARN. La phase stationnaire est totalement compatible avec les solvants organiques et les réactifs à paires d’ions compatibles avec la spectrométrie de masse, tels que la triéthylamine (TEA) et l’hexylamine (HA). La grande taille des pores de la résine polymère permet la séparation efficace de grands acides nucléiques avec un faible transfert.
Colonnes conçues pour les séparations LC et LC/MS des oligonucléotides en phase inverse
  • Conçues pour les séparations à paire d’ions en phase inverse (IP-RP) des oligonucléotides et des acides nucléiques double brin
  • Haute résolution et haut débit
  • Excellente compatibilité MS
  • Large gamme de pH opérationnelle (0 à 14) et grande stabilité thermique (jusqu’à 110°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 4000 psi (275 bars)
Granulométrie 4 μm
pH 0 à 14
Porosité Pore large exclusif
Quantité 1 de chaque
Température <110°C
Phase stationnaire Polymère DVB (Divinylbenzène)
Gamme de produits DNAPac
Matériau de remplissage Polymère DVB (Divinylbenzène)
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC