Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™
Description
Obtenez une séparation LC et LC-MS haute résolution des oligonucléotides, y compris des fragments d’ADN/ARN double brin (db), à l’aide de ces colonnes en phase inverse DNAPac.
Obtenez des séparations supérieures des oligonucléotides en phase inverse en utilisant les colonnes HPLC RP Thermo Scientific™ DNAPac™. La chimie unique des colonnes est conçue pour l’analyse d’oligonucléotides et de fragments d’ADN/ARN double brin (db) à l’aide de la méthode LC-UV ou LC-MS. La chimie de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile. En outre, la large taille des pores de la résine offre une excellente séparation des grands acides nucléiques double brin, jusqu’à 10 000 paires de base.
La colonne RP DNAPac utilise une résine polymère avec larges pores sphériques de 4 μm. La phase est très stable dans des conditions extrêmes de pH (0 à 14) et de température (5 à 110°C). Elle fonctionne avec des phases mobiles compatibles avec la spectrométrie de masse directe. La colonne peut être utilisée sur des instruments HPLC et UHPLC, offrant une haute résolution à haut débit pour les oligonucléotides et résout les segments d’ADNdb de petite et très grande taille. La colonne en phase inverse (RP) DNAPac est spécialement conçue pour la séparation d’oligonucléotides et de fragments d’ADN / ARN. La phase stationnaire est totalement compatible avec les solvants organiques et les réactifs à paires d’ions compatibles avec la spectrométrie de masse, tels que la triéthylamine (TEA) et l’hexylamine (HA). La grande taille des pores de la résine polymère permet la séparation efficace de grands acides nucléiques avec un faible transfert.
Colonnes conçues pour les séparations LC et LC/MS des oligonucléotides en phase inverse
- Conçues pour les séparations à paire d’ions en phase inverse (IP-RP) des oligonucléotides et des acides nucléiques double brin
- Haute résolution et haut débit
- Excellente compatibilité MS
- Large gamme de pH opérationnelle (0 à 14) et grande stabilité thermique (jusqu’à 110°C)
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de protection |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 4000 psi (275 bars) |
| Granulométrie | 4 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Porosité | Pore large exclusif |
| Quantité | 2/boîte |
| Température | <110°C |
| Phase stationnaire | Polymère DVB (Divinylbenzène) |
| Afficher plus |