Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™
Code produit 18008211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
21,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
18008211 150 mm 21,2 mm 1 pièce
15501693 100 mm 3 mm 1 pièce
15511693 50 mm 3 mm 1 pièce
15521693 10 mm 3 mm 2 pièces
15531693 100 mm 2,1 mm 1 pièce
15541693 50 mm 2,1 mm 1 pièce
15551693 10 mm 2,1 mm 2 pièces
18764194 250 mm 2,1 mm 1 pièce
18088201 10 mm 21,2 mm 2 pièces
18078201 10 mm 21,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 18008211 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0809221521232
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Obtenez une séparation LC et LC-MS haute résolution des oligonucléotides, y compris des fragments d’ADN/ARN double brin (db), à l’aide de ces colonnes en phase inverse DNAPac.
Obtenez des séparations supérieures des oligonucléotides en phase inverse en utilisant les colonnes HPLC RP Thermo Scientific™ DNAPac™. La chimie unique des colonnes est conçue pour l’analyse d’oligonucléotides et de fragments d’ADN/ARN double brin (db) à l’aide de la méthode LC-UV ou LC-MS. La chimie de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile. En outre, la large taille des pores de la résine offre une excellente séparation des grands acides nucléiques double brin, jusqu’à 10 000 paires de base.
DNAPac RP reversed phase (RP) column is based on spherical wide-pore 4 μm polymer resin specifically designed for separation of oligonucleotides and DNA/RNA fragments. The stationary phase is highly stable to extreme pH (0-14), and temperature (5-110°C) and fully compatible with mass spectrometry friendly organic solvents and ion-pair reagents such as triethylamine (TEA) and hexylamine (HA). The wide pore size of polymer resin enables efficient separation of small to large nucleic acids with low carry-over. The column may be operated in both HPLC and UHPLC instruments, producing high resolution at high throughput for oligonucleotides and resolves both small and very large dsDNA segments:
  • Designed for ion-pair reversed-phase (IP-RP) LC and LC/MS separations of both oligonucleotides and double-stranded nucleic acids
  • High resolution and high throughput
  • Excellent MS compatibility
  • Wide operating pH range (0-14) and high temperature stability (up to 110°C)
  • Biocompatible hardware to eliminate analyte absorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 21,2 mm
Débit 4 à 8 ml/min
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 2900 psi (200 bar)
Granulométrie 4 μm
pH 0 à 14
Porosité Proprietary Wide Pore
Quantité Chaque
Température up to 110°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits DNAPac
Matériau de remplissage Résine polymère de 4 μm
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Matériau Polymère DVB (Divinylbenzène)
Technique HPLC en phase inverse
Type de produit Colonne préparative