Learn More
Thermo Scientific™ DNase I, sans Rnase, HC (50 U/μl)
Code produit 10272490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10272490 1000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10272490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.50€
    78.65€ / 1000 pièces
    Économisez 3.85€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Endonucléase qui clive non spécifiquement l’ADN double et simple brin pour libérer des dinucléotides, des trinucléotides et des oligonucléotides avec des groupes 5’-phosphate et 3’-OH.
L’enzyme Thermo Scientific DNase I, exempte de RNase, est une endonucléase qui digère l’ADN simple brin et double brin. Elle hydrolyse les liaisons phosphodiester et produit des monodésoxyribonucléotides et des oligodésoxyribonucléotides avec des groupes de 5’-phosphate et de 3’-OH.
L’activité de l’enzyme dépend strictement du Ca2+ et est activée par les ions Mg2+ ou Mn2+.
  • En présence de Mg2+, la DNase I clive chaque brin d’ADNdb indépendamment de manière statistiquement aléatoire.
  • En présence de Mn2+, l’enzyme clive les deux brins d’ADN approximativement au même site, produisant des fragments d’ADN avec des extrémités franches ou des terminaisons saillantes d’un ou deux nucléotides seulement
Points clés
  • Enzyme recombinante
  • Purifiée à partir d’un hôte non animal avec moins de RNases intrinsèques
Applications
  • Préparation d’ARN exempt d’ADN
  • Élimination d’un modèle d’ADN suite à une transcription in vitro
  • Préparation d’ARN exempt d’ADN avant une RT-PCR et une RT-qPCR
  • Marquage de l’ADN par traduction de coupure conjointement avec la Polymérase I
  • Études des interactions ADN-protéine par empreinte de DNase I, exempte de RNase
  • Création d’une bibliothèque d’inserts d’ADN à chevauchement aléatoire. Utilisation d’un tampon de réaction contenant du Mn2+ 
Remarque
La DNase I est sensible à la dénaturation physique. Mélangez délicatement en inversant le tube. Ne mélangez pas au vortex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 U/μl
Enzymes DNase
Tampon compatible Tampon de réaction
Quantité 1000 U
Type de produit Sans DNase I/RNase