Learn More
Eau sans DNase, eau sans R, produits biologiques MP™
Code produit 11430615 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11430615 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430615 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821932
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à l’étude de la synthèse des acides nucléiques et des protéines.
  • Qualité : Sans DNase / RNase
  • Applications clés : Étude de la synthèse des acides nucléiques et des protéines
  • Liquide incolore transparent
  • 0,2 μ filtré (stérile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7732-18-5
Couleur Transparent, incolore
Point d’ébullition 100°C
DNase Exempt de DNase
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Numéro UN 0000
Merck Index 13.10098
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Densité 1 g/cm3 (4°C)
Quantité 500 mL
Indice de réfraction n20/D 1.34(Lit.)