Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de dNTP (10 mM chacun)
Code produit 10319879 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml (total : 8 μmol)
1 ml (total : 40 μmol)
5 x 1 ml (total : 200 μmol)
10 x 1 mL
Conditionnement:
0.20mL
10 pièces
1mL
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10319879 1 ml (total : 40 μmol) 1mL
10610851 0,2 ml (total : 8 μmol) 0.20mL
11853933 5 x 1 ml (total : 200 μmol) 5 pièces
16395518 10 x 1 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10319879 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    110.65€ / 1mL
    Économisez 22.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Pour une utilisation directe dans la PCR, la transcription inverse et autres applications.
  • Application testée dans les conditions suivantes : —PCR longue portée (40 kb), —synthèse d’ADNc et RT-PCR, —PCR en temps réel, —PCR standard, —PCR à haute fidélité
  • Extrêmement stable : le pH neutre des solutions nucléotidiques assure la stabilité pendant la conservation à long terme
  • Sans ADN humain et d’E. coli
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mM
Contenu et stockage dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Pureté ou qualité >99%
Quantité 1 ml (total : 40 μmol)
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)