Learn More
MP Biomedicals™ Mélange dNTP (25 mm chacun)
Code produit 11477120 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μmol
5 x 5 μmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11477120 5 x 5 μmol
11467120 5 μmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477120 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11NTPMX255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    298.20€ / 25µmol
    Économisez 15.80€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliore l’efficacité de la PCR, réduit les températures de dénaturation et augmente les longueurs des modèles. Le mélange de dNTP MP Biomedicals (25 mm chacun) est une solution prête à l’emploi avec une purification garantie de dNTP (>99 % pur) afin d
Le procédé de fabrication garantit que les dNTP sont hautement purifiés, car les contaminants peuvent gêner la PCR et entraîner un rendement de produit décevant. Ce produit obtient des résultats sensibles et cohérents avec des désoxyribonucléotides spécialement préparés à une concentration de 25 mm.
Il convient à une utilisation dans une gamme d’applications de biologie moléculaire, notamment : PCR, PCR en temps réel, PCR de haute fidélité et longue, RT-PCR, synthèse de l’ADNc et séquençage de l’ADN et procédures de marquage.
Spécification
Concentration 25 mM
Contenu et stockage Le mélange dNTP contient 5 μmol de chaque dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Stockage à -20°C.
pH 7
Pureté ou qualité + de 99 %
Quantité 5 x 5 μmol
À utiliser avec (application) PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel