Learn More
Mettler Toledo™ DO Meter NineFocus™ NF4000 Kit™
Code produit 31454052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (OD):
0,000 à 50 mg/L (ppm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (OD)
31454052 0,000 à 50 mg/L (ppm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454052 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30997015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00€
    3526.24€ / 1 pièces
    Économisez 638.76€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil de paillasse multiparamètre haute performance offrant une précision remarquable pour la détermination du pH, de la conductivité, de la concentration ionique, du potentiel redox et de l'oxygène dissous.
  • Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres grâce à un module numérique intégré (DMM). L'ajout de modules accroît la productivité de l'analyse
  • Intégrité des données : La gestion des utilisateurs entièrement flexible permet d'adapter les groupes d'utilisateurs à tous les besoins et à toutes les situations et protège les paramètres contre les modifications indésirables. Assistance complète en matière de conformité avec transfert automatique des données et respect intégral des normes réglementaires du secteur.
  • Résolution rapide des problèmes : Le diagnostic des capteurs, accompagné d'une assistance à l'utilisateur pour le dépannage, réduit les temps d'arrêt, surveille l'état des capteurs tout au long de leur durée de vie et minimise les erreurs.
  • Encombrement flexible sur la table : Terminal détachable avec écran tactile de 7 in pour une installation flexible, améliorant l’ergonomie et le confort d’utilisation.
  • Fonctionnement simple : L'intuitif One Click™ Une interface utilisateur disponible en 14 langues permet de consulter les résultats en un seul clic, simplifie les opérations, fait gagner du temps et réduit les erreurs.
  • Résistant : L'indice IP52 protège l'instrument contre la pénétration de poussière et les projections d'eau de toutes directions et empêche la corrosion.
  • Flexibilité maximale des capteurs : Compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, InLab ISM capteur) utilisant un module analogique
  • Le kit NF4000 comprend un module de mesure, un InLab OptiOx Capteur Pro-DES, bras d'électrode et étalons pour l'étalonnage initial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Measurement Modes Oxygène dissous
Types de capteur Capteur optique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,000 à 50 mg/L (ppm)
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,1 mg/L de 0 à 8 ; ±0,2 mg/L de 8 à 20 ; ±10% de 20 à 50
Modes d’étalonnage Assistance à l'étalonnage, vérification guidée, menu multilingue, méthodes simples, écran tactile
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0,1 °C entre 0 °C et 100 °C
Type d’affichage Écran TFT couleur (7 in)
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire 3000 ensembles de résultats
Points de données 2000
Type de fonction d’enregistrement Automatique par intervalle ou événement, manuel
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Certifications/Conformité CE, DEEE, RoHS
Indice IP IP52
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 34 cm
Poids (métrique) 2 kg
Langues Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, thaï, turc, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Modèle KIT NF4000
Gamme (OD) 0,000 à 50 mg/L (ppm)
Résolution (OD) 0.001
Canaux 4 (Personnalisable avec des modules)
Température (métrique) en fonctionnement -30 °C à +130 °C
Type Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (métrique) 34 cm
Tension 100/240 V