Learn More
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Description
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DO3A tert-Butyl ester |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 122555-91-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H50N4O6 |
| Synonyme | DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1 |
| Afficher plus |