Learn More
Dobutamine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16486906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16486906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15746
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H24ClNO3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.68 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (59.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CCNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 337.84
Poids de la formule 337.84
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation