Learn More
R&D Systems™ Dobutamine hydrochloride
Code produit 30001096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001096 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001096 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0515/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.73€
    292.95€ / 50mg
    Économisez 30.78€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1, β1 and β2 agonist
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C18H24ClNO3
Poids de la formule 337.85
Pureté >99%
Poids moléculaire 337.84