Learn More
R&D Systems™ Docetaxel
Code produit 18782674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18782674 10 mg 10mg
18732704 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18782674 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4056/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.96€
    202.65€ / 10mg
    Économisez 21.31€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Microtubule stabilizer
Binds and stabilizes microtubules; leads to cell cycle arrest and apoptosis. Displays significant antitumor activity in ovarian and gastric tumors. Prevents microtubule depolymerization and disassembly in the absence of GTP. Exhibits cytotoxic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114977-28-5
Formule moléculaire C43H53NO14
Spécification
Nom chimique ou matériau Docetaxel
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 807.88
Pureté >99%
Poids moléculaire 807.89